用途
sufficient for 1 96-well plate purifications
包裝
pkg of 1 plates
儲存溫度
15-25°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
UltraClear Sequencing Reaction Clean-Up Plate可以简单、快速地以96孔板形式回收DNA测序反应物。该反应板采用超滤膜来分离测序反应产物中的低分子量污染物,如未掺入的染料终止剂、dNTP、残留的盐。
热循环反应后,通过Sequencing Solution稀释测序反应物。随后采用UltraClear反应板通过离心法过滤混合物。测序反应产物留在超滤膜的表面,而低分子量污染物则会通过滤膜并作为废物收集起来。随后在Sequencing Solution中重悬经过纯化的测序产物,即可直接放入毛细管式DNA测序仪中进行分析。
热循环反应后,通过Sequencing Solution稀释测序反应物。随后采用UltraClear反应板通过离心法过滤混合物。测序反应产物留在超滤膜的表面,而低分子量污染物则会通过滤膜并作为废物收集起来。随后在Sequencing Solution中重悬经过纯化的测序产物,即可直接放入毛细管式DNA测序仪中进行分析。
特點和優勢
- ABI BigDye®化学反应的高回收效率
- 简单的离心式分离操作
- 方便的96孔形式
其他說明
更多信息,请见www.sigma-aldrich.com/sequencing。
法律資訊
BigDye is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
UltraClear is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC