化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
顏色
white to off-white
mp
159-160.5 °C
溶解度
H2O: soluble
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(O)c1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO3.C4H4O4/c1-10(18)12-7-5-6-11-8-14(20-15(11)12)13(19)9-17-16(2,3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,13,17-19H,9H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI 密鑰
UCHVLIWUAUXBBC-BTJKTKAUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Hydroxybufuralol maleate salt can be used for metabolic assays of bufuralol.
生化/生理作用
丁呋洛尔的代谢物;微粒体氧化作用的产物
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
準備報告
Hydroxybufuralol maleate salt is soluble in water.