Merck
T6634
Sigma-Aldrich
凝血酶 来源于牛血浆
lyophilized powder, 600-2,000 NIH units/mg protein (biuret)
别名:
IIa 因子
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
形狀
lyophilized powder
品質等級
比活性
600-2,000 NIH units/mg protein (biuret)
分子量
heavy chain ~33 kDa
light chain ~5 kDa
UniProt登錄號
應用
diagnostic assay manufacturing
儲存溫度
−20°C
基因資訊
cow ... F2(280685)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
凝血酶是钠激活的II型酶。它包含两个阴离子结合的外源性位点,ABE-I和ABE-II。体内凝血酶的主要形式是酶原,即凝血酶原(因子II),主要在肝脏中产生。牛a-凝血酶由轻链(A链)和重链(B链)组成。这两条链由一个二硫键连接。凝血酶的B链包括碳水化合物部分。
應用
凝血酶用于重组融合蛋白的位点特异性切割,所述重组融合蛋白包含用于去除亲和标签的可接近凝血酶识别位点。凝血酶已被用于一项评估全球止血和护理点测试的研究。
牛血浆凝血酶用于研究其对围产期大鼠脑室下区细胞和少突胶质细胞前体细胞增殖、分化和迁移的影响。它也被用于纤维蛋白降解检测,以测量纳豆激酶活性。
生化/生理作用
凝血酶是一种在血液凝固过程中起关键作用的蛋白水解酶,可激活凝血因子V、VIII、XI和XII。凝血酶可促进血小板聚集。因此,凝血酶是止血过程中的最终凝血蛋白酶,可同时促进促凝血和抗凝血作用。它用于治疗毛细血管和小静脉出血。
丝氨酸蛋白酶,选择性断开纤维蛋白原中的精氨酸-甘氨酸键,形成纤维蛋白以及纤维蛋白肽 A 和 B。
單位定義
活性以NIH单位表示,通过与NIH凝血酶参考标准品直接对比而获得。
外觀
由生理盐水柠檬酸钠缓冲液,pH 6.5,制得冻干粉
分析報告
基于 Biggs 改性法的 NIH 分析过程使用 0.2mL 稀释血浆(由血浆与等量生理盐水混合制得)作为底物,以及 0.1mL 凝血酶样品(在含 1% 白蛋白缓冲液中保持稳定)。只使用 15-25 秒之间的凝血时间分析凝血酶浓度。
活性是通过与一种K批次的NIH凝血酶参考标准品进行直接比较而得到并以NIH单位进行表达的。
其他說明
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Thrombin as an Agent
xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference null
Thrombin as a Target
xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference null
Congenital and Acquired Hypercoagulable Syndromes
The Vein Book, 339-346 (2007)
Akiomi Takano et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 47(5), 2075-2079 (2006-04-28)
To investigate the effects of intravitreal injection of nattokinase (subtilisin NAT), a serine protease that is produced by Bacillus subtilis (natto), for induction of posterior vitreous detachment (PVD). Different doses of nattokinase (1, 0.1, or 0.01 fibrin-degradation units [FU]) or
Hongkai Xiang et al.
The Journal of international medical research, 48(9), 300060520957541-300060520957541 (2020-09-26)
To assess changes in plasma exosome levels and protein content in mice after long-term exercise. We subjected 9-month-old adult C57BL/6J mice to daily treadmill running exercise for 4 weeks prior to the isolation of blood-derived exosomes. Exosomal proteins were identified
商品
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
凝血酶因子IIa是一种内切丝氨酸蛋白酶,可选择性地裂解纤维蛋白原的Arg -Gly键,形成纤维蛋白并释放纤维蛋白肽A和B。
查看所有结果