生物源
Taxus yannanensis
品質等級
形狀
powder
顏色
white
mp
213 °C (dec.) (lit.)
溶解度
DMSO: 50 mg/mL (can be stored frozen for several months)
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble (undergoes transesterification)
抗生素活性譜
neoplastics
作用方式
DNA synthesis | interferes
起源
Bristol-Myers Squibb
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChI 密鑰
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
基因資訊
human ... BCL2(596) , TUBA1A(7846) , TUBA1B(10376) , TUBA1C(84790) , TUBA3C(7278) , TUBA3E(112714) , TUBA4A(7277) , TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2B(347733) , TUBB3(10381) , TUBB4A(10382) , TUBB4B(10383) , TUBB6(84617) , TUBB8(347688)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
特點和優勢
注意
準備報告
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox