主要文件
5.08227
Sigma-Aldrich
紫杉醇,来源于红豆杉
InSolution, ≥97%, 25 mM in DMSO
别名:
InSolution 紫杉醇,红豆杉, 紫杉醇®溶液,浆果赤霉素III N-苄基-β-苯基异丝氨酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C47H51NO14
CAS号:
分子量:
853.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
儲存溫度
−70°C
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38?,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChI 密鑰
RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
生化/生理作用
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
25 mM(10 mg/468 µL)紫杉醇紫杉属(目录号580555)的DMSO无菌过滤溶液。
其他說明
Derry, W.B., et al. 1995.Biochemistry34, 2203.
Milas, L., et al. 1995.Cancer Chemother.Pharmacol.35, 297.
Donaldson, K.L., et al. 1994.Int. J. Cancer57, 847.
Hornback, N.B., et al. 1994.In Vivo8, 819.
Manthey, C.L., et al. 1992.J. Immunol.149, 2459.
Rowinsky, E.K., et al. 1992.Semin.Oncol.19, 646.
Ding, A.H., et al. 1990.Science248, 370.
Mogensen, M.M. and Tucker, J.B.1990.J. Cell Sci.97, 101.
Slichenmeyer, W.J. and Von Hoff, D.D.1990.J. Clin. Pharmacol.30, 770.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Taxol is a registered trademark of Bristol-Myers Squibb Co.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F
閃點(°C)
87 °C