Merck
T1895
Sigma-Aldrich
胸苷
powder, BioReagent, suitable for cell culture
别名:
1-(2-脱氧-β-D-呋喃核糖)-5-甲基尿嘧啶, 1-(2-脱氧-β-D-呋喃核糖)胸苷, 2′-脱氧胸苷, dT, 胸腺嘧啶核苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2O5
CAS号:
分子量:
242.23
Beilstein:
89285
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.75
生物源
synthetic (organic)
產品線
BioReagent
化驗
≥99%
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
mp
186-188 °C (lit.)
溶解度
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES 字串
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI 密鑰
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
基因資訊
human ... DTYMK(1841)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
胸苷又称为嘧啶脱氧核苷。脱氧胸苷是DNA中存在的核苷。在DNA双链结构中,胸苷与脱氧腺苷配对。
應用
胸苷可用在HT和HAT混合物中,用于杂交瘤融合、筛选和克隆。它已用于:
  • 用作基础培养基中的核苷酸来源,以评估iSCNT分化胚泡的生长
  • 作为杜氏改良Eagle培养基(DMEM)选择培养基的补充成分,用于制备抗神经素(NRGN)抗体
  • 用于制备THMG(胸腺嘧啶、次黄嘌呤、甘氨酸、甲氨蝶呤)和THG储备液,清洁小鼠淋巴瘤细胞
生化/生理作用
胸苷可用于S期细胞同步。在嘧啶的补救合成途径中,嘧啶磷酸化酶将胸腺嘧啶可逆转化为胸苷。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Human Biochemistry and Disease, 571-571 (2008)
Serum neurogranin measurement as a biomarker of acute traumatic brain injury
Yang J, et al.
Clinical Biochemistry, 43(13-14), 843-848 (2015)
Optimization in Drug Discovery: In Vitro Methods (2016)
Molecular Biology, Principles of Genome Function: Biology, Molecular biology (2016)
Dominique Desbouis et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(21), 6689-6698 (2008-10-08)
Human cytosolic thymidine kinase (hTK1) has proven to be a suitable target for noninvasive imaging of cancer cell proliferation using radiolabeled substrates such as [ (18)F]fluorothymidine ([ (18)F]FLT). However, a thymidine tracer useful for single photon emission tomography (SPECT) based