Merck
T0951
Sigma-Aldrich
抗四环素阻遏蛋白(TETR) 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
抗四环素阻遏蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~22 kDa by calculation
物種活性
human
技術
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1,000
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
四环素阻遏蛋白 (TETR) 是一种同源二聚体,含C端螺旋―转角―螺旋 (HTH) 和N端DNA结合结构域。C端还含四环素结合和二聚化 (TBD) 结构域。
免疫原
Tet阻遏蛋白(TETR)与22 kDa Tet阻遏蛋白的氨基酸残基 31-49 (AQKLGVEQPTLYWHVKNKR) 反应
應用
兔源四环素阻遏蛋白 (TETR) 抗体可用于蛋白印迹分析。
生化/生理作用
四环素系统可用于研究真核细胞条件性基因表达系统。对于某些生物,TetR无需进一步的修饰即可用于这类应用。但对于哺乳动物和其他多种生物,TetR需要融合真核转录激活或阻遏因子才能成为有效的调控因子。TetR可与四环素抗生素作用,降低其与DNA的结合亲和力。
外觀
溶剂为含有0.02%叠氮化钠的1 mg/mL磷酸盐缓冲盐水。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
The TetR family of transcriptional repressors
Ramos JL, et al.
Microbiology and Molecular Biology Reviews, 69(2), 326-356 (2005)
The induction of folding cooperativity by ligand binding drives the allosteric response of tetracycline repressor
Reichheld SE, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106(52), 22263-22268 (2009)
FOXO1 is an essential regulator of pluripotency in human embryonic stem cells
Zhang X, et al.
Nature Cell Biology, 13(9), 1092-1092 (2011)
The application of Tet repressor in prokaryotic gene regulation and expression
Bertram R and Hillen W
Microbial Biotechnology, 1(1), 2-16 (2008)
Alicia Broto et al.
Nature communications, 13(1), 1910-1910 (2022-04-09)
Mycoplasmas have exceptionally streamlined genomes and are strongly adapted to their many hosts, which provide them with essential nutrients. Owing to their relative genomic simplicity, Mycoplasmas have been used to develop chassis for biotechnological applications. However, the dearth of robust