Key Documents
MABE1144
Sigma-Aldrich
抗-TET1抗体,克隆5D6
clone 5D6, from rat
别名:
Methylcytosine dioxygenase TET1, CXXC-type zinc finger protein 6, Ten-eleven translocation 1 gene protein homolog
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
5D6, monoclonal
物種活性
mouse
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Tet1(52463)
一般說明
甲基胞嘧啶双加氧酶TET1(EC 1.14.11.n2;UniProt Q3URK3;也称为CXXC型锌指蛋白6、10-11易位1基因蛋白同系物)由鼠物种的Tet1(也称为Cxxc6、Kiaa1676)基因(基因ID 52463)编码。TET(10-11易位)蛋白(TET1、TET2和TET3)将5-甲基胞嘧啶氧化为5-羟甲基胞嘧啶、5-甲酰基胞嘧啶和5-羧基胞嘧啶,为哺乳动物中主动表观遗传DNA脱甲基提供了一种手段。TET蛋白还将基因组胸腺嘧啶残基修饰为5-羟基尿嘧啶。TET蛋白依赖于Fe(II)和2-氧代戊二酸作为活性的辅因子,已知2-氧代戊二酸抑制其活性,而抗坏血酸则显示刺激TET介导的胞嘧啶氧化。此外,翻译后修饰(PTM),例如磷酸化和O-GlcNAc糖基化,也在调节TET蛋白的活性中起作用。发现TET1和TET2在小鼠胚胎干细胞(mESC)中高度表达,并且已知TET3在卵母细胞中上调并氧化沉默的父本原核DNA。还报道了神经元组织中高水平的TET蛋白和基因组5-羟甲基胞嘧啶。
特異性
克隆5D6检测到外源表达的TET1,但未检测到TET2或TET3、GST融合蛋白(Bauer,C.,et al.(2015).J. Biol. Chem. 290(8):4801-4812)。
免疫原
来自小鼠TET1的DNA结合域和2-氧戊二酸酯结合域之间区域的带有His标记的重组片段。
表位:DNA结合域和2-氧戊二酸结合域之间的区域
應用
抗TET1抗体,克隆5D6是抗TET1的抗体,用于免疫细胞化学、蛋白质印迹、免疫沉淀、ELISA。
研究子类别
染色质生物学
研究类别
表观遗传学&核功能
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在鼠胚胎干细胞(mESC)裂解物中检测到内源性TET1,以及在各自HEK293T转染子的裂解物中检测到外源表达的TET1,但未检测到TET2或TET3、GST融合(Bauer,C.,et al.(2015).J. Biol. Chem. 290(8):4801-4812)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次从鼠胚胎干细胞(mESC)裂解物中免疫沉淀了内源性TET1。随后的LC-MS/MS分析检测到共免疫沉淀的糖基转移酶OGT的存在(Bauer,C.,et al.(2015).J. Biol. Chem. 290(8):4801-4812)。
ELISA分析:通过ELISA确认了克隆5D6杂交瘤培养物上清液对His标记的鼠TET1的免疫反应性(Bauer,C.,et al.(2015).J. Biol. Chem. 290(8):4801-4812)。
品質
通过免疫细胞化学在小鼠ESC中进行评估。
免疫细胞化学分析:该抗体以1:200稀释度在小鼠胚胎干细胞(ESC)中检测到TET1。
標靶描述
计算分子量219.3。
聯結
替代:ABE1034
外觀
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆IgG2aκ抗体,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G。
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Linlin Liu et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 644135-644135 (2021-04-10)
Tet enzymes participate in DNA demethylation and play critical roles in stem cell pluripotency and differentiation. DNA methylation alters with age. We find that Tet1 deficiency reduces fertility and leads to accelerated reproductive failure with age. Noticeably, Tet1-deficient mice at
Benedict Shi Xiang Lian et al.
iScience, 25(4), 104118-104118 (2022-04-12)
The innate immune system is an immediate defense against infectious pathogens by the production of inflammatory cytokines and other mediators. Deficiencies of epigenetic regulatory enzymes, such as Tet1 and Dnmt1, cause dysregulation of cytokine expression. However, it is unclear if