方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
mp
166.2-168.2 °C (lit.)
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
创始人
Kissei
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C18H17NO5/c1-23-15-9-7-12(11-16(15)24-2)8-10-17(20)19-14-6-4-3-5-13(14)18(21)22/h3-11H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/b10-8+
InChI key
NZHGWWWHIYHZNX-CSKARUKUSA-N
基因信息
human ... VEGFA(7422) , VEGFB(7423) , VEGFC(7424)
应用
生化/生理作用
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research