SML3750
SR-302
≥98% (HPLC)
别名:
N-(4-(((S)-4-Cyclohexyl-1-(((SR)-1-(methylsulfonyl)piperidin-3-yl)amino)-1-oxobutan-2-yl)carbamoyl)benzyl)imidazo[1,2-a]-pyridine-3-carboxamide, N-(4-((2S)-4-Cyclohexyl-1-(1-(methylsulfonyl)piperidin-3-ylamino)-1-oxobutan-2-ylcarbamoyl)benzyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxamide, SR 302, SR302
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
储存温度
-10 to -25°C
SMILES字符串
O=C(NCC1=CC=C(C=C1)C(N[C@H](C(NC2CN(CCC2)S(=O)(C)=O)=O)CCC3CCCCC3)=O)C4=CN=C5C=CC=CN54
InChI
1S/C32H42N6O5S/c1-44(42,43)37-18-7-10-26(22-37)35-31(40)27(17-14-23-8-3-2-4-9-23)36-30(39)25-15-12-24(13-16-25)20-34-32(41)28-21-33-29-11-5-6-19-38(28)29/h5-6,11-13,15-16,19,21,23,26-27H,2-4,7-10,14,17-18,20,22H2,1H3,(H,34,41)(H,35,40)(H,36,39)/t26?,27-/m
InChI key
WGMNFJAFXXXRLZ-GEVKEYJPSA-N
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门