Merck
SML3322
Sigma-Aldrich
SGC-STK17B-1N
≥98% (HPLC)
别名:
2-((6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio)acetic acid, 2-(6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylthio)acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H10N2O2S3
分子量:
358.46
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
, White to very dark grey
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(CSC1=C2C=C(C3=CC4=CC=CC=C4S3)SC2=NC=N1)=O
InChI
1S/C16H10N2O2S3/c19-14(20)7-21-15-10-6-13(23-16(10)18-8-17-15)12-5-9-3-1-2-4-11(9)22-12/h1-6,8H,7H2,(H,19,20)
InChI key
RRIRDIKTUQVZCW-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Negative control for STK17B/DRAK2 inhibitor SGC-STK17B-1
SGC-STK17B-1N is a negative control for SGC-STK17B-1 a cell penetrant, potent and selective inhibitor of STK17B/DRAK2 kinase.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)