主要文件
SML1960
Sigma-Aldrich
GSK583
≥98% (HPLC)
别名:
GSK583, 6-(叔丁基磺酰基)-N-(5-氟-1H-吲唑-3-基)喹啉-4-胺, GSK 583, GSK-2616583A
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H19FN4O2S
分子量:
398.45
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
protect from light
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
GSK583是一种可渗透细胞的吲唑基喹啉胺,其是一种ATP竞争性(对于大鼠 & 人RIPK2的IC50分别为 2 & 5 nM)抑制剂,可抑制RIPK2激酶活性(1 μM可达到16.6%的抑制;[ATP] = 10 μM),其对209种其他激酶的抑制作用非常低或没有抑制作用 <34% inhibition at 1 μM; [ATP] = 10 ?M). GSK583 selectively inhibits against NOD1- and NOD2-, but not TLR2-, TLR4-, TLR7-. IL-1R-, or TNFR-dependent pro-inflammatory cytokines release (>使用相应配体刺激的原代人单核细胞,在1μM可实现95%的抑制和<40%的抑制。GSK583可有效抑制克罗恩氏病(CD)和溃疡性结肠炎(UC)患者离体肠外植体培养物中的TNF?和IL-6的产生(IC50 = 200 nM),并且在小鼠和大鼠(口服10 mg/kg)体内对NOD1配体FK156和NOD2配体MDP诱导的炎症反应有效。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3