Merck
SML1737
Sigma-Aldrich
贝前列素 钠
≥98% (HPLC)
别名:
2,3,3A-8B-四氢-2-羟基-1-(3-羟基-4-甲基-1-辛烯-6-炔基)-1H-环戊并[B]苯并呋喃-5-丁酸 钠盐, TRK 100, 贝前列素钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H29O5 · Na
CAS号:
分子量:
420.47
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
protect from light
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@]12[C@](C[C@H](O)[C@H]2/C=C/[C@H](O)C(CC#CC)C)([H])OC3=C1C=CC=C3CCCC([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C24H30O5.Na/c1-3-4-7-15(2)19(25)13-12-17-20(26)14-21-23(17)18-10-5-8-16(24(18)29-21)9-6-11-22(27)28;/h5,8,10,12-13,15,17,19-21,23,25-26H,6-7,9,11,14H2,1-2H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b13-12+;
InChI 密鑰
YTCZZXIRLARSET-UEIGIMKUSA-M
一般說明
贝前列素钠是一种口服活性前列环素类似物。
生化/生理作用
贝前列素钠是前列环素PGI2的一种化学稳定类似物。与其他类前列腺素一样,贝前列素是一种有效的血管扩张药,具有抗血栓形成、抗增殖和抗炎的特性。贝前列素钠可激活前列腺素I(IP)受体,该受体可与Gs蛋白偶联并激活腺苷酸环化酶。其在治疗肺动脉高压方面已有研究。
贝前列素钠被用作慢性动脉阻塞或原发性肺动脉高压的治疗剂。 在患有冠状动脉疾病的个体中,贝前列素钠有助于减轻氧化应激以及恶化的前臂内皮依赖性血管舒张。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Insulin Resistance: New Insights for the Healthcare Professional (2013)
Aging and Age-Related Disorders (2010)
Textbook of Critical Care (2011)