Merck
SML1530
Sigma-Aldrich
SB-334867
≥98% (HPLC)
别名:
N-(2-甲基-6-苯并恶唑基)-N ′-1,5-萘啶-4-基脲, SB-334867, SB-334867A, SB334867
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H13N5O2
分子量:
319.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
51111800
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
储存条件
desiccated
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
储存温度
room temp
SMILES字符串
O=C(NC1=CC=C(N=C(C)O2)C2=C1)NC3=CC=NC4=C3N=CC=C4
InChI
1S/C17H13N5O2/c1-10-20-12-5-4-11(9-15(12)24-10)21-17(23)22-14-6-8-18-13-3-2-7-19-16(13)14/h2-9H,1H3,(H2,18,21,22,23)
InChI key
AKMNUCBQGHFICM-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
SB-334867是食欲肽OX1受体的一种非肽选择性拮抗剂。
SB-334867是食欲肽OX1受体的一种非肽选择性拮抗剂。 SB-334867可阻断食欲肽-A诱导的钙反应,pKb为7.23。SB-334867可阻断甲基苯丙胺的给药引起的心率和体温升高,并且可以在啮齿动物模型中抑制对吗啡镇痛特性的耐受性。 Sb-334867还显示出抗焦虑和镇静作用。
下丘脑外侧食欲素神经元激活会导致吗啡条件性位置偏好的发展,该过程可优先被SB-334867所阻断。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Differential effects of the hypocretin 1 receptor antagonist SB 334867 on high?fat food self?administration and reinstatement of food seeking in rats.
Nair S G, et al.
British Journal of Pharmacology, 154(2), 406-416 (2008)