Merck
SMB00400
Sigma-Aldrich
本内酯
≥96% (HPLC)
别名:
3-丁烯-4,5-二氢邻苯二甲酸酯, 3-丁烯基-4,5-二氢-1(3H)-异苯并呋喃酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14O2
CAS号:
分子量:
190.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
质量水平
方案
≥96% (HPLC)
表单
liquid
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(O/C1=C\CCC)C2=C1CCC=C2
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3/b11-8-
InChI key
IQVQXVFMNOFTMU-FLIBITNWSA-N
一般描述
藁本内酯(Ligustilide)是一种苯酞(phthalide)衍生物,是当归精油和中草药川芎(Rhizoma Chuanxiong)的主要亲脂成分之一。
应用
蒿本内酯 (Ligustilide)已被用作体内和体外研究的治疗剂,用于测试其对大鼠软骨细胞和硝普钠(SNP)刺激的软骨细胞的抗细胞凋亡作用。它也被用作治疗剂,用于研究其对高脂喂养大鼠的抗动脉粥样硬化作用,以及对叔丁基化过氧化氢(t-BHP)刺激的EA.hy926细胞的细胞保护作用。
生化/生理作用
藁本内酯可抑制血管平滑肌细胞的增殖和细胞周期进展,并抑制血管收缩。可促进血管舒张、抗血栓和血清素活性,减少血小板凝集。在心血管疾病和缺血性脑损伤的研究和治疗中具有广泛的应用。藁本内酯可减轻神经性和炎性疼痛。因此可作为药物治疗疼痛综合征,例如,原发性痛经。
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Ligustilide attenuates pain behavior induced by acetic acid or formalin
Du J, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 112(1), 211-214 (2007)
Pharmacokinetics and Metabolism of Ligustilide, a Major Bioactive Component in Rhizoma Chuanxiong, in the Rat
Yan R, et al.
Drug Metabolism and Disposition (2007)
Ligustilide ameliorates neuroinflammation and brain injury in focal cerebral ischemia/reperfusion rats: involvement of inhibition of TLR4/peroxiredoxin 6 signaling.
Kuang X, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 71, 165-175 (2014)