Merck
PHL80230
羟基积雪草苷
phyproof® Reference Substance
别名:
积雪草苷A
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C48H78O20
CAS号:
分子量:
975.12
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
格式
neat
InChI
1S/C48H78O20/c1-19-10-11-48(13-12-46(6)22(28(48)20(19)2)8-9-27-44(4)14-24(52)39(61)45(5,18-50)38(44)23(51)15-47(27,46)7)43(62)68-42-35(59)32(56)30(54)26(66-42)17-63-40-36(60)33(57)37(25(16-49)65-40)67-41-34(58)31(55)29(53)21(3)64-41/h8,19-21,23-42,49-61H,9-18H2,1-7H3
InChI 密鑰
BNMGUJRJUUDLHW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
羟基积雪草苷是在积雪草(Gotu kola)中发现的一种三萜类化合物,积雪草是一种用于中药(TCM)、印度草药和非洲传统药物的草药。羟基积雪草苷具有广泛的生物学活性,包括抗炎、伤口愈合和抗氧化活性。据报道其可通过抑制ERK、p38和NF-κB活性来抑制LPS诱导的TNF-α的产生。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)