Merck
SMB00288
Sigma-Aldrich
肽聚糖 来源于枯草芽孢杆菌
≤1.00 EU/mg Endotoxin
别名:
PGN
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.25
生物源
Bacillus subtilis
品質等級
形狀
lyophilized powder
雜質
≤1.00 EU/mg Endotoxin
溶解度
water: 9.80-10.20 mg/mL, hazy to turbid
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
肽聚糖。是一种生物聚合物,是革兰氏阳性菌细胞壁的主要成分。肽聚糖由 N -乙酰基葡糖胺和 N -乙酰基胞壁酸交替单位的碳水化合物骨架组成,并被 D -和 L -氨基酸修饰。 N -乙酰胞壁酸残基与寡肽交联。末端肽为 D -丙氨酸,但其他氨基酸以 D -异构体存在。
應用
肽聚糖可用于裂解酶(如裂解酶)的活性评估。建议使用浓度为 0.15-3μ 的肽聚糖g/ml,溶于水或缓冲液,在 450 nm 处测定。肽聚糖不溶解,但在水中产生混悬液。
肽聚糖可激活 Toll 样受体 2 (TLR2),TLR2 存在于哺乳动物细胞中以刺激淋巴细胞。也可作为 Poly (I:C) 的拮抗剂发挥作用。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种多糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3