主要文件
SMB00277
Sigma-Aldrich
Oleuropeinic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H30O15
CAS号:
分子量:
570.50
UNSPSC代码:
12352205
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥85% (LC/MS-ELSD)
表单
solid
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC2OC=C(C(\C\2=C/C(=O)O)CC(=O)OCCc3cc(c(cc3)O)O)C(=O)OC
InChI key
XJDJODWHDUVAGF-HITGIGKYSA-N
一般描述
Natural product derived from plant source.
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)