主要文件
SMB00523
Sigma-Aldrich
2-苯乙基β-D-吡喃葡萄糖苷
≥95% (LC/MS-ELSD)
别名:
苯乙基2-葡萄糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H20O6
CAS号:
分子量:
284.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
方案
≥95% (LC/MS-ELSD)
表单
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@@H]([C@H](OCCC1=CC=CC=C1)O[C@@H]2CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C14H20O6/c15-8-10-11(16)12(17)13(18)14(20-10)19-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-18H,6-8H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
MLRIJUWUQTVDQE-RKQHYHRCSA-N
一般描述
来源于植物的天然产物。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)