Merck
SMB00042
Sigma-Aldrich
NK-A 17E-233I
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H16O5
分子量:
276.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1cc(C)c(Oc2cc(C)cc(O)c2O)c(O)c1
InChI
1S/C15H16O5/c1-8-4-11(16)14(18)13(5-8)20-15-9(2)6-10(19-3)7-12(15)17/h4-7,16-18H,1-3H3
InChI 密鑰
JGXPRDVSWGDODG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Natural product derived from fungal source.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)