Merck
SAE0049
Sigma-Aldrich
L-乳酸脱氢酶 (LDHA)
from human, recombinant, expressed in E. coli, aqueous solution
别名:
乳酸脱氢酶,重组, α-HBDH, α-羟基丁酸氢化酶, 厌氧乳酸脱氢酶, ( S )-乳酸盐:NAD + 氧化还原酶, L- 乳酸脱氢酶, 乳酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.54
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
形狀
aqueous solution
儲存條件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
顏色
colorless
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... LDHA(3939)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
研究领域:细胞信号传导
LDHA(L-L- 乳酸脱氢酶A链)位于人染色体11p15,是乳酸脱氢酶的亚基。乳酸脱氢酶A(LDHA)主要存在于骨骼肌(muscle)中,因此被称为M亚基。这种重组形式的 LDHA 有一个 C-末端组氨酸标签。
應用
L-乳酸脱氢酶(LDHA)已用于磷酸甘油酸变位酶1(PGAM1)抑制剂体外筛选研究。还用于比色法测定条件培养基中的乳酸浓度。
生化/生理作用
L-乳酸脱氢酶催化L-乳酸氧化成L-丙酮酸,同时将NAD+ 还原为NADH和H+ L乳酸脱氢酶A链(LDHA)参与丙酮酸代谢,LDH负责将丙酮酸转化为乳酸,这是糖酵解的最后一步。它在各种癌症中过度表达。LDHA通过缺氧诱导因子 (HIF)信号通路调节生长肿瘤的微环境。 在脂肪酸的β-氧化反应中,LDHA促进NAD+再生。LDHA(L乳酸脱氢酶A链)负责将丙酮酸转化为乳酸,这是糖酵解的最后一步。它在各种癌症中过度表达。在癌细胞中,HIF-1a(缺氧诱导因子)诱导 LDHA 的表达,LDHA有助于维持细胞中的糖酵解。
L -乳酸脱氢酶催化 L -乳酸转化为 L -丙酮酸,同时还原 NAD + 为 NADH 和 H +
單位定義
在pH 7.5、37 °C条件下,一单位酶每分钟可将1.0 μmol丙酮酸还原成L-乳酸。
外觀
含 Hepes (pH 7.5)、NaCl 和甘油的缓冲水溶液。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
LDHA is necessary for the tumorigenicity of esophageal squamous cell carcinoma.
Yao F, et al.
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 34(1), 25-31 (2013)
Rapid and accurate determination of D- and L-lactate, lactose and galactose by enzymatic reactions coupled to formation of a fluorochromophore: Applications in food quality control
F. Shapiro, N. Silanikove
Food Chemistry, 119, 2-2 (2010)
Comparative transcriptome analysis reveals the potential influencing mechanism of dietary astaxanthin on growth and metabolism in Litopenaeus vannamei
Yichao W, et al.
Aquaculture Research (2020)
The Proteome of Human Liver Peroxisomes: Identification of Five New Peroxisomal Constituents by a Label-Free Quantitative Proteomics Survey
PLoS ONE, 8(2) (2013)
Effect of LDHA Inhibition on TNF-?-Induced Cell Migration in Esophageal Cancers
Forkasiewicz A, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 23(24) (2022)