主要文件
SAB5700610
Sigma-Aldrich
Anti-c-Fos Antibody
rabbit polyclonal
别名:
AP-1, C-FOS, FOS, c-Fos, p55
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.43
产品名称
兔源抗-c-Fos抗体,
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
28
36
40
种属反应性
rat, mouse, human
浓度
0.94 mg/ml
技术
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... FOS(2353)
一般描述
Fos基因家族由4个成员组成:FOS、FOSB、FOSL1和FOSL2。 这些基因编码亮氨酸拉链蛋白,可与JUN家族的蛋白发生二聚,从而形成转录因子复合物AP-1。 因此,FOS蛋白被认为是细胞增殖、分化和转化的调节因子。 在某些情况下,FOS基因的表达也与凋亡细胞死亡有关。
免疫原
与人c-Fos(NP_005243.1)氨基酸211-380相对应的包含序列的重组融合蛋白。
外形
PBS,含0.02%叠氮化钠、50%甘油、pH7.3。
储存及稳定性
储存于-20℃。避免冻/融循环。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)