Merck
ZRB457
Sigma-Aldrich
抗-c-Fos抗体,克隆3D10,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
G0/G1开关调节蛋白7, 原癌基因c-Fos, 细胞癌基因fos
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1D10, monoclonal
recombinant monoclonal
描述
1D10 Clone
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 40.7 kDa
observed mol wt ~56 kDa
物種活性
rat, human
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunocytochemistry: 1:100-1:250
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FOS;G0S7(2353)
相关类别
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代的重组单克隆抗体。
每个ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统制造,纯化均一,并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
在此处了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于遵循绿色化学12原则中的一个或多个原则,为您提供更环保的替代产品。这种抗体不含防腐剂,生产时不会伤害或牺牲动物,化学性质稳定,可以在需要时进行环境运输和储存,因此符合“废物产生预防”,“设计更安全的化学品”和“设计节能”规范。 点击此处以获取更多信息。
特異性
克隆1D10 a ZooMAb是一种兔重组单克隆抗体,可特异性检测c-Fos。它靶向的是一个在N末端区域含有14个氨基酸的表位。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于人c-Fos的N端区域的14个氨基酸。
應用
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:250稀释液在血清饥饿的HeLa细胞中检测到c-Fos。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在大鼠脑组织切片中检测到c-Fos。
抗c-Fos,克隆1D10 ZooMAb,目录号ZRB457,是一种重组兔单克隆抗体,可特异性靶向原癌基因c-Fos,并已测试可用于免疫细胞化学、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
標靶描述
原癌基因c-Fos(UniProt:P01100;又称细胞癌基因fos,G0/G1开关调节蛋白7)是由人的FOS(又称G0S7)基因(基因ID:2353)所编码的。C-Fos是一种核磷蛋白,与JUN/AP-1转录因子形成紧密但非共价连接的复合物。在异二聚体中,c-Fos和JUN/AP-1基本区域似乎都与对称的DNA半位点相互作用。在静止细胞中,存在的少量c-Fos在酪氨酸10和30处被磷酸化。这种酪氨酸磷酸化形式是胞质的。诱导细胞生长后,它首先定位于内质网,然后才定位于细胞核。内质网的定位显示需要在酪氨酸10和30处进行去磷酸化。在生长中的细胞中,c-Fos被PTPN2去磷酸化,从而导致其与内质网膜缔合并激活磷脂合成。激活磷脂合成需要基本基序(aa 139-159)。在受到神经生长因子刺激后,它在C端区域被MAPK和RSK1磷酸化。丝氨酸362和丝氨酸374上的磷酸化导致其稳定。丝氨酸362和丝氨酸374上的磷酸化通过促进MAPK与DEF结构域的对接而引发苏氨酸325和331上的进一步磷酸化。据报道,c-Fos与SUMO1,SUMO2和SUMO3组成性地类泛素化,并且类泛素化需要与JUN异二聚化,并通过促有丝分裂刺激而增强。类泛素化抑制AP-1转录活性,其本身受到苏氨酸232上Ras激活的磷酸化的抑制。已经描述了通过选择性剪接产生的c-Fos的三种不同亚型。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
复溶至25 μL后为300 μg/mL。请参考有关应用和样品类型的建议起始稀释度或滴度指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
FAR591 promotes the pathogenesis and progression of SONFH by regulating Fos expression to mediate the apoptosis of bone microvascular endothelial cells.
Zhang, et al.
Bone research, 11, 27-27 (2023)
商品
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.