無性繁殖
7.1, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
濃度
1 mg/mL
技術
flow cytometry: 2 μg/mL
登錄號
NM_001897.5
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CSPG4(1464)
相关类别
一般說明
The mouse monoclonal antibody 7.1 recognizes NG2, the melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan 4 of Mw approximately 220-300 kDa.
免疫原
Human bone marrow stromal cells infected with SV-40
外觀
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.