分子量
antigen 137 kDa
物種活性
human, rat, mouse
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ERBB2(2064)
一般說明
抗-HER2抗体可检测内源性总 HER2 蛋白水平。
人表皮生长因子受体2(HER2),又名erb-b2受体酪氨酸激酶2(ErbB2),由人类染色体17上的基因编码。编码蛋白属于表皮生长因子家族。HER2膜蛋白由胞外富含半胱氨酸的配体结合区、疏水性跨膜区和胞内的酪氨酸激酶区组成。该蛋白没有配体,可通过与其他家族成员形成异二聚体或本身形成同二聚体(表达浓度极高时)进行激活。HER2在正常组织中低浓度表达,但在乳腺癌组织中表达浓度较高。
免疫原
针对人源 HER2 的合成肽产生抗血清。
免疫原范围:641-690
免疫原范围:641-690
應用
兔抗HER2抗体可用于免疫印迹。
生化/生理作用
在大多数乳腺癌中,人表皮生长因子受体2(HER2)信号通路刺激细胞增殖和存活。因此,该蛋白的过度表达导致乳腺癌。HER2和磷脂酰肌醇3-激酶(PI3K)的异二聚体复合物是PI3K/AKT抗细胞凋亡通路的最强效的刺激剂。在卵巢、结肠直肠、胰腺、子宫内膜和胃癌中观察到HER2 表达的增加。抗体曲妥单抗通过结合HER2外部结构域中的结构域起作用。在p95(HER2的截短形式)中这种结构域缺失,因此这些癌症细胞对曲妥单抗有耐药性。HER2蛋白可用作预后标志物,并可用作妇科癌的治疗剂。
特點和優勢
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您完全的赔偿或更换抗体。 了解更多。
外觀
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲盐水(不含Mg2+和Ca2+),pH7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
Inhibitory effects of combinations of trastuzumab and cytotoxic chemotherapy drugs in HER2-positive gastric cancer
2009 IEEE 3rd International Conference on Nano/Molecular Medicine and Engineering null
The role of p95HER2 in trastuzumab resistance in breast cancer.
Journal of B.U.ON. : Official Journal of the Balkan Union of Oncology, 21(2), 382-389 (2016)
HER2: biology, detection, and clinical implications.
Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 135(1), 55-62 (2011)
Veterinary and comparative oncology, 15(3), 952-967 (2016-05-04)
Here we describe the establishment of a new canine mammary tumour (CMT) cell line, FR37-CMT that does not show dependence on female hormonal signaling to induce tumour xenografts in NOD-SCID mice. FR37-CMT cell line has a stellate or fusiform shape
HER2 expression beyond breast cancer: therapeutic implications for gynecologic malignancies.
Molecular Diagnosis & Therapy, 17(2), 85-99 (2013)