主要文件
SAB5700770
Sigma-Aldrich
兔抗-Ki67 抗体
别名:
KIA, Ki67, MIB-, MIB-1, MKI67, PPP1R105, 增殖标志物 Ki-67
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
319
358
种属反应性
rat, mouse, human
浓度
2.76 mg/ml
技术
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... MKI67(4288)
一般描述
该基因编码一种与细胞增殖相关并且可能是细胞增殖所必需的核蛋白。已经描述了选择性剪接的转录物变体。X 染色体上存在一个相关的假基因。
免疫原
含有与人 Ki67(NP_001139438.1)的氨基酸 1200-1300 对应的序列的重组融合蛋白。
外形
含 0.02% 叠氮化钠、50% 甘油,pH7.3 的 PBS。
储存及稳定性
储存于-20℃。避免冻/融循环。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)