Merck
所有图片(6)
主要文件
AMAB90627
Sigma-Aldrich
单克隆抗 HER2 小鼠抗
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0268, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
别名:
CD340, HER-2, HER2, NEU, NGL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
CL0268, monoclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
同型
IgG1
Ensembl | 人類登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HER2(2064)
一般說明
人表皮生长因子受体 2(HER2),也称Erb-b2受体酪氨酸激酶2(ErbB2),由位于人类染色体17的基因编码。编码的蛋白质是表皮生长因子家族的成员。HER2膜蛋白的特征在于具有一个富含半胱氨酸的胞外配体结合结构域、一个疏水跨膜区(membrane spanning region )和一个胞内酪氨酸激酶结构域。该蛋白不含配体。它在非常高水平的表达时活化,与其它蛋白家族成员结合形成异二聚体,或者与自身结合形成同二聚体。HER2在正常组织中低水平表达,但是在乳腺癌组织中高水平表达。
免疫原
V-erb-b2 成红细胞白血病病毒致癌基因同源物 2,神经/胶质母细胞瘤衍生致癌基因同源物(禽)重组蛋白表位签名标签 (PrEST)
應用
此抗体已成功使用的应用,以及相关的同行评审论文如下。
蛋白免疫分析(Western Blotting)(1篇文章)
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。 人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供 Prestige Antibodies 抗体® 的实验方案和其他有用信息。
小鼠单克隆抗 HER2 抗体已用于免疫蛋白印迹法。[1]
生化/生理作用
人表皮生长因子受体2(HER2)信号通路促进大多数乳腺癌中的细胞增殖和存活。因此,HER2的过度表达导致乳腺癌。HER2和磷脂酰肌醇3激酶(PI3K)的异二聚体复合物是磷脂酰肌醇3激酶(PI3K)/Akt抗细胞凋亡途径的最有效的刺激剂。 HER2 的表达上调与卵巢癌、结直肠癌、胰腺癌、子宫内膜癌和胃癌的发展相关。曲妥单抗抗体通过结合HER2外部结构域中的结构域发挥作用。该结构域在HER2的截短形式p95中缺失,因此这些癌症细胞表现出对曲妥单抗的耐药性。HER2蛋白可用作预后标志物,并可用作妇科癌的治疗剂。
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige 抗体都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige 抗体都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
序列
YNTDTFESMPNPEGRYTFGASCVTACPYNYLSTDVGSCTLVCPLHNQEVTAEDGTQRCEKCSKPCARVCYGLGMEHLREVRAVTSANIQEFAGCKKIFGSLAFLPESFDGDPASNTAPLQPEQLQVFGAPHR
聯結
相应抗原APREST93786
外觀
磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Christiane Stiller et al.
Bioconjugate chemistry, 30(11), 2790-2798 (2019-10-15)
Antibody-DNA conjugates are powerful tools for DNA-assisted protein analysis. Growing usage of these methods demands efficient production of high-quality conjugates. We developed an easy and fast synthesis route yielding covalent antibody-DNA conjugates with a defined conjugation site and low batch-to-batch
Inga Newie et al.
Scientific reports, 6, 35664-35664 (2016-10-19)
We previously reported that the human HER2 gene encodes the intronic microRNA mir-4728, which is overexpressed together with its oncogenic host gene and may act independently of the HER2 receptor. More recently, we also reported that the oncogenic miR-21-5p is
Mauro Castellarin et al.
JCI insight, 5(14) (2020-06-17)
Off-tumor targeting of human antigens is difficult to predict in preclinical animal studies and can lead to serious adverse effects in patients. To address this, we developed a mouse model with stable and tunable human Her2 (hHer2) expression on normal
The role of p95HER2 in trastuzumab resistance in breast cancer.
Ozkavruk Eliyatkin N, et al.
Journal of B.U.ON. : Official Journal of the Balkan Union of Oncology, 21(2), 382-389 (2016)
HER2: biology, detection, and clinical implications.
Gutierrez C and Schiff R.
Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 135(1), 55-62 (2011)