Merck
SAB4200832
Sigma-Aldrich
抗牙龈卟啉单胞菌抗体,兔,生产
IgG fraction of antiserum
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
抗体形式
IgG fraction of antiserum
描述
Research area: Microbiome
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
Porphyromonas gingivalis (Lipopolysaccharides (LPS) from whole extract)
包装
antibody small pack of 25 μL
浓度
~1 mg/mL
技术
immunoblotting: 1:50,000-1:100,000 using dead Porphyromonas gingivalis bacteria
indirect ELISA: 1:20,000-1:40,000 using Porphyromonas gingivalis LPS for coating.
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
相关类别
一般描述
牙龈卟啉单胞菌是一种非动性革兰氏阴性杆状厌氧病原菌,属于拟杆菌门紫单胞菌科。1牙龈卟啉单胞菌参与组织定植、破坏、宿主防御激活等多种致病机制。人们熟知这种细菌能够在口腔定植,而这是一个重大的公共卫生问题。它也可见于肺、肝或脾脓肿和上消化道,与动脉粥样硬化斑块病、心血管疾病、不良妊娠结局、类风湿性关节炎(RA)、脑膜炎或脑脓肿和阿尔茨海默病有关。′牙龈卟啉单胞菌在生物膜中聚集的能力被认为是对重大健康风险,因为其对宿主防御机制的抵抗力增强、对常规抗菌药物的敏感性降低。牙龈卟啉单胞菌有几种潜在的分泌和膜毒性因子,例如可降解多种宿主蛋白的牙龈蛋白酶蛋白水解复合物(Rgp和Kgp)、负责将细菌细胞附着于宿主细胞表面的菌毛(FimA和Mfa1)和参与粘附和侵入宿主细胞的血凝素(HagA)。
应用
抗牙龈卟啉单胞菌抗体可识别牙龈卟啉单胞菌全提取物和牙龈卟啉单胞菌脂多糖(LPS),该抗体对奇异变形杆菌和大肠杆菌无交叉反应性。该抗体可用于各种免疫化学技术,包括免疫印迹和ELISA。免疫印迹法检测牙龈卟啉单胞菌条带被免疫原特异性抑制。
外形
本品为溶液形式,溶于0.01M磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4,含有15 mM叠氮化钠作为防腐剂。
其他说明
除非我们的产品目录另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
免责声明
本产品仅供研发使用,不得用于药物、家庭或其他用途。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Alice Harding et al.
Frontiers in aging neuroscience, 9, 398-398 (2017-12-19)
Longitudinal monitoring of patients suggests a causal link between chronic periodontitis and the development of Alzheimer's disease (AD). However, the explanation of how periodontitis can lead to dementia remains unclear. A working hypothesis links extrinsic inflammation as a secondary cause