Merck
SAB4200788
Sigma-Aldrich
抗-人IgG1(Fc特异性)抗体,小鼠单克隆
clone HP-6001, purified from hybridoma cell culture
别名:
抗-人免疫球蛋白G1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified from hybridoma cell culture
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
HP-6001, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
human
浓度
~1.0 mg/mL
技术
indirect ELISA: 0.5 μg/mL using 1 μg/mL Human IgG1 myeloma protein for coating.
同位素/亚型
IgG2b
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
人IgG由四个亚类(1-4)组成,根据它们重链上的不同抗原差异而识别。它们分别组成了约65、30、5和4%的总IgG。每个亚类都有不同干的生物和物理化学特性。IgG亚类可响应于不同的抗原和病理状况而被优先生成。例如,多糖抗原刺激下产生的主要是IgG2亚类应答,而蛋白抗原对应的则是IgG1和IgG3抗体。人IgG1是体内和体外产生的抗破伤风类毒素抗体的主要亚类。IgG1和IgG3是唯一能够粘附于单核吞噬细胞的亚类,并且容易被各种网状内皮细胞上的Fc受体识别,而IgG2和IgG4的效率要低得多。
血液中存在的不同IgG亚类的数量随年龄而变化。例如,IgG1和IgG3在5-7岁时达到正常成人水平,而IgG2和IgG4水平上升较慢,在约10岁时达到成人水平。在不同的患者组别中记录到了血清IgG亚类缺陷。例如,在多发性硬化患者的脑脊液中发现IgG1的不成比例的升高。检查不同类型疾病中IgG亚类的分布模式可能有助于了解所涉及的免疫学过程,并可能有助于诊断各种疾病。
单克隆抗人IgG1(Fc特异性)可特异性识别人IgG1的Fc区。该抗体与IgG2、IgG3和IgG4未显示出交叉反应性。该克隆已被WHO/IUIS确定为有用的人IgG1特异性标准品。
免疫原
纯化的人IgG骨髓瘤蛋白与聚氨基苯乙烯(PAS)微珠共价偶联
应用
该抗体可用于各种免疫化学技术,包括ELISA。
外形
提供溶于0.01 M磷酸盐缓冲液的溶液,pH 7.4,含15mM叠氮钠。
其他说明
本产品仅供研&发使用,不得用于药物、家庭或其他用途。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
J C Lima-Junior et al.
Vaccine, 29(9), 1801-1811 (2011-01-11)
The Plasmodium vivax Merozoite Surface Protein-3α (PvMSP-3α) is considered as a potential vaccine candidate. However, the detailed investigations of the type of immune responses induced in naturally exposed populations are necessary. Therefore, we aim to characterize the naturally induced antibody