分子量
antigen ~70 kDa
物種活性
bovine, human
濃度
~1 mg/mL
技術
immunoblotting: 0.03-0.06 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL (using 5μg/mL BSA for coating)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
bovine ... Alb(280717)
human ... ALB(213)
一般說明
血清白蛋白是血浆中最丰富的蛋白质(30-50 mg/mL),是肝脏中产生的多功能非糖基化,带负电荷的蛋白质。它与多种亲脂性化合物结合,例如类固醇和亲脂性激素。
免疫原
Cohn组分V的纯化BSA
應用
兔产生的抗牛白蛋白抗体已用于:
- ELISA
- 免疫印迹
- 免疫沉淀
生化/生理作用
白蛋白的功能包括调节血液中的渗透压以及运输脂肪酸和其他亲脂性化合物。据报道,血清白蛋白是需要监测血糖控制的疾病(例如癌症,HIV疾病)中有价值的生物标志物。
外觀
溶于0.01 M磷酸盐缓冲液(pH 7.4)中,含有15 mM叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Samantha Knott et al.
Frontiers in microbiology, 12, 655873-655873 (2021-05-18)
Biofilms are typically studied in bacterial media that allow the study of important properties such as bacterial growth. However, the results obtained in such media cannot take into account the bacterial localization/clustering caused by bacteria-protein interactions in vivo and the