Merck
B1520
Sigma-Aldrich
抗 牛白蛋白 兔抗
whole antiserum
别名:
抗 白蛋白,牛血清 (BSA)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
whole antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
bovine
技術
indirect ELISA: 1:200,000
quantitative precipitin assay: 3.0 mg/mL
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
bovine ... Alb(280717)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
人的血清白蛋白由定位至人类染色体4q13.3上的基因所编码。血清白蛋白是血液中丰富的蛋白质之一,分子量为66 kDa。
使用来自Cohn组分V的纯化BSA作为免疫原,在兔中开发了抗牛血清白蛋白(BSA)。抗血清已经过处理,以去除脂蛋白。已通过免疫电泳(IEP)确定了与BSA的强反应性。
應用
兔源抗牛白蛋白抗体可用于ELISA,工作稀释度为1:200,000。该抗体用于体外标记泌乳奶牛乳腺组织提取物中存在的白蛋白。
它还被用于使用扫描透射电子显微镜检测纳米颗粒中的白蛋白。
生化/生理作用
白蛋白是血清中存在的最丰富的循环蛋白,可结合并转运长链脂肪酸阴离子,解毒未结合的胆红素并转运甲状腺激素和类固醇激素。
人血清白蛋白作为转运蛋白,被认为是处理人类疾病的给药系统。翻译后修饰(如糖基化和半胱氨酸化)会影响血清白蛋白的结合功能。高白蛋白饮食对高白蛋白血症有影响。低水平的白蛋白会导致低白蛋白血症,并伴有产量和分布下降。低白蛋白血症是心血管疾病发展的风险因素。
外觀
兔抗BSA以含有15 mM叠氮化钠作为防腐剂的液体的形式提供。
儲存和穩定性
若需连续使用,可在2-8°C下保存最长一个月。对于更长期的存储,可对溶液进行等分并冷冻保存。不建议反复冻融。不建议在无霜冰箱中储存。如果长期储存后发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
A R Ribeiro et al.
Scientific reports, 6, 23615-23615 (2016-03-30)
Dentistry and orthopedics are undergoing a revolution in order to provide more reliable, comfortable and long-lasting implants to patients. Titanium (Ti) and titanium alloys have been used in dental implants and total hip arthroplasty due to their excellent biocompatibility. However
Modifications of human serum albumin and their binding effect.
Lee P and Wu X
Current Pharmaceutical Design, 21(14), 1862-1865 (2015)
Xinmei Zhu et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(5), 2483-2495 (2014-07-20)
Recent studies showed loss of CD36 or scavenger receptor-AI/II (SR-A) does not ameliorate atherosclerosis in a hyperlipidemic mouse model, suggesting receptors other than CD36 and SR-A may also contribute to atherosclerosis. In this report, we show that apolipoprotein E (apoE)-CD16
Albumin in health and disease: causes and treatment of hypoalbuminemia.
Throop JL, et al.
Compendium (Yardley, PA) (2004)
Unraveling the mysteries of serum albumin?more than just a serum protein.
Merlot AM, et al.
Frontiers in Physiology, 5, 299-299 (2014)