Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB2702362
Sigma-Aldrich
抗细丝蛋白B单抗 小鼠抗
clone GT1372, affinity isolated antibody
别名:
ABP-278, ABP-280, AOI, FH1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GT1372, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
278kDa
物種活性
mouse, rat, human
濃度
1.92mg/mL
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
同型
IgG2a
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FLNB(2317)
免疫原
包含人细丝蛋白B的N 端区域内序列的重组蛋白。
應用
建议的起始稀释度如下:IHC-P:1:100-1:1000,IP:1:100-1:500,WB:1:500-1:3000。尚未在其他应用条件下经过测试。最佳工作稀释液应由终端用户通过实验确定。
生化/生理作用
该基因编码细丝蛋白家族的一个成员。作为修复血管损伤过程的一部分,编码蛋白与糖蛋白 Ibα 相互作用。血小板糖蛋白 Ib 络合物包括糖蛋白 Ibα,且其结合肌动蛋白细胞骨架。在以下几种情况下曾发现过该基因的突变:1 类和 3 类骨发育不全症;回飞镖样骨发育不全症;常染色体显性遗传型Larsen综合征;和脊柱-踝骨骨性联接综合征。对编码不同蛋白质异形体的多种选择性剪接转录变体进行了描述。[由 RefSeq 提供]
特點和優勢
请在保持内心完全平静的情况下评估我们的抗体。如果抗体在您的使用中不起作用,我们将全额退款或提供新的抗体。了解更多。
其他說明
纯化:由蛋白G亲和纯化
外觀
磷酸盐缓冲盐水(未加防腐剂)。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2