主要文件
Z563102
J-KEM® thermocouple probe
Single-element, thermocouple type, K, diam. × L 1/8 in. × 6 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112303
NACRES:
NB.76
描述
PTFE-coated
特點
thermocouple type K
製造商/商標名
J-Kem
直徑×長度
1/8 in. × 6 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)