Merck
所有图片(20)
主要文件
ZRB1217
Sigma-Aldrich
抗-BCRP (ABCG2)抗体,克隆10K5,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
ATP结合盒亚家族G成员2, CD338, CDw338, 乳腺癌抗性蛋白, 尿酸盐输出蛋白, 米托蒽醌耐药相关蛋白, 胎盘特异性ATP结合盒转运蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit (recombinant)
质量水平
重组
expressed in HEK 293 cells
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
10k5, recombinant monoclonal
产品线
ZooMAb® learn more
表单
lyophilized
分子量
calculated mol wt 72.31 kDa
observed mol wt ~72 kDa
种属反应性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
环保替代产品特性
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
增强验证
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
UniProt登记号
环保替代产品分类
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ABCG2(9429)
一般描述
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于遵循绿色化学12原则中的一个或多个原则,为您提供更环保的替代产品。这种抗体不含防腐剂,生产时不会伤害或牺牲动物,化学性质稳定,可以在需要时进行环境运输和储存,因此符合“废物产生预防”,“设计更安全的化学品”和“设计节能”规范。 点击此处以获取更多信息。
特异性
克隆10KS是一种ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测乳腺癌耐药蛋白(BCRP)。它靶向N末端胞质域内的表位。
免疫原
His标记的重组片段,对应于人乳腺癌抗性蛋白(BCRP)N末端胞质结构域的126个氨基酸。
应用
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:1000稀释液在人胎盘和小鼠胎盘组织切片中检测到BCRP (ABCG2)。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液在HepG2、A549和JEG-3细胞中检测到BCRP (ABCG2)。
注释:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会有所不同。
抗BCRP(ABCG2),克隆10K5 ZooMAb,目录号ZRB1217,是靶向BCRP(ABCG2)的高度特异性兔重组单克隆抗体,已经过测试可用于免疫细胞化学,免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
目标描述
ATP结合盒亚家族G成员2(UniProt:Q9UNQ0;也称为乳腺癌抗性蛋白,BCRP,CDw338,米托蒽醌抗性相关蛋白,胎盘特异性ATP结合盒转运蛋白,尿酸盐输出蛋白,CD338)由人的ABCG2(也称为ABCP,BCRP,BCRP1,MXR)基因(基因ID:9429)所编码的。BCRP是ABC转运蛋白超家族的多通道膜蛋白。它由六个跨膜结构域组成,可以作为同源二聚体或同源四聚体起作用。它包含ABC转运蛋白结构域(aa 37-286)和ABC跨膜2型结构域(aa 389-652)。与大多数其他ABC转运蛋白不同,BCRP仅包含一个核苷酸结合域(aa 80-87)。BCRP在胎盘中高度表达,在小肠、肝脏和结肠中表达较低。它也在不同组织的干细胞中表达,并且可以用作干细胞标记物。它充当高容量尿酸盐输出蛋白,在肾脏和肾外尿酸盐排泄中均起作用。它还充当异种生物转运蛋白,在将异种生物从大脑中排除方面起着重要作用。BCRP在许多血液恶性肿瘤和实体瘤中过表达,并导致对多种抗癌药的耐药性。它与多种药物的外排有关,包括喜树碱,甲氨蝶呤,叠氮胸苷(AZT),柔红霉素和阿霉素。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外形
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
储存及稳定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。避免反复冻融。
法律信息
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Maciej Pudełek et al.
Journal of translational medicine, 22(1), 757-757 (2024-08-13)
Multi-drug resistance of poly(morpho)nuclear giant cells (PGCs) determines their cytoprotective and generative potential in cancer ecosystems. However, mechanisms underlying the involvement of PGCs in glioblastoma multiforme (GBM) adaptation to chemotherapeutic regimes remain largely obscure. In particular, metabolic reprogramming of PGCs