生物来源
goat
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
lyophilized powder
种属反应性
human
技术
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL using rhSema6A
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using rhSema6A
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... SEMA6A(57556)
特异性
This antibody shows ~40% cross-reactivity with recombinant mouse Sema6A.
免疫原
purified NS0-derived, recombinant human semaphorin 6A (Sema6A) extracellular domain.
外形
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose.
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3