Merck
N4142
Sigma-Aldrich
抗-神经丝200 兔抗
enhanced validation
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
别名:
NF200抗体 - 在兔中生产的抗神经丝200抗体, Nf200抗体, 抗神经丝重链
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 200 kDa
种属反应性
bovine, wide range
包装
antibody small pack of 25 μL
增强验证
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:80 using animal cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: suitable
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
一般描述
神经丝200,也称为神经丝重链多肽(NEFH),由定位于人染色体22q12.2的基因编码。所编码的蛋白质具有200kDa的分子量,属于IV型中间丝,它们是神经元细胞骨架的关键组分。NEFH含有C末端基序,其可参与交联神经丝侧臂突出的形成。
特异性
其显示出广泛的物种交叉反应性。其可与中枢和外周神经系统中的神经丝反应,并对神经丝多肽进行定位。
免疫原
来自牛脊髓的神经丝200。
应用
兔抗神经丝200抗体可用于免疫标记。
兔抗神经丝200抗体可用于:
  • 免疫组织学染色法检测神经丝
  • 人星形细胞瘤细胞系
  • 尸检大脑切片
  • 人体提睾肌
  • 免疫荧光染色法检测小鼠腰椎脊髓切片中的神经丝
生化/生理作用
神经丝200在细胞构筑组织中起着至关重要的作用。已经在精神分裂症患者中观察到该基因的表达下调。该基因表达的丧失与前列腺癌的发展有关。基因突变会导致散发性肌萎缩侧索硬化(ALS)。
在发育期间的神经丝200组装对于神经元细胞的正常功能来说至关重要。编码神经丝的基因发生突变与称为Charcot-Marie-Tooth的神经系统疾病有关。
外形
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
储存及稳定性
储存在-20°C。如需连续使用,产品可在2-8°C下储存长达一个月。对于长期储存,溶液可以工作等分试样的形式储存在-20℃下冷冻。不建议反复冻融。如果长期储存后发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清。
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Control of neurulation by the nucleosome assembly protein-1-like 2.
Rogner UC, et al.
Nature Genetics, 25, 431-435 (2000)
Peripherin-mediated death of motor neurons rescued by overexpression of neurofilament NF-H proteins.
Beaulieu JM and Julien JP
Journal of Neurochemistry, 85(1), 248-256 (2003)
Hydrogen Peroxide-Induced Neurotoxicity in Cultured Cortical Cells Grown in SerumFree
and Serum-Containing Media
Ricart KC and Fiszman ML.
Neurochemical Research, 26, 801-808 (2001)
In vivo magnetic resonance imaging of ferritin-based reporter visualizes native neuroblast migration
Iordanova B and Ahrens ET.
Neuroimage, 59, 1004-1012 (2012)
In vivo magnetic resonance imaging of ferritin-based reporter visualizes native neuroblast migration.
Iordanova B and Ahrens ET
Neuroimage, 59(2), 1004-1012 (2012)