推荐产品
标签
beta-galactosidase tagged
质量水平
表单
lyophilized powder
streptavidin activity
1-2 units/mg protein
组成
Protein, ≥80% biuret
储存温度
−20°C
一般描述
链霉抗生物素蛋白是由细菌链霉菌产生的生物素结合蛋白,是一种具有非常高亲和力和特异性的非共价生物素结合蛋白,其可用于广泛的生物化学/免疫学测定,例如蛋白质印迹和ELISA。它是链霉抗生物素蛋白-生物素系统的一个组成部分;其中生物素可与靶分子缀合,随后可通过信号标记的链霉抗生物素蛋白进行检测。链霉抗生物素蛋白可以与一系列酶进行共价标记,这些酶可产生生色底物或荧光分子以支持检测系统。
β-半乳糖苷酶可用于遗传、分子和免疫检测系统。活性β-半乳糖苷酶可切割检测分子X-gal(5-溴-4-氯-吲哚基-β-D-吡喃半乳糖苷)以形成可通过显色技术检测的强蓝色产物。
β-半乳糖苷酶可用于遗传、分子和免疫检测系统。活性β-半乳糖苷酶可切割检测分子X-gal(5-溴-4-氯-吲哚基-β-D-吡喃半乳糖苷)以形成可通过显色技术检测的强蓝色产物。
特异性
链霉抗生物素蛋白–β-半乳糖苷酶缀合物可与生物素标记的分子发生反应。
应用
链霉抗生物素蛋白–β-半乳糖苷酶缀合物可以在诸如ELISA、免疫组织化学、蛋白质印迹或生物素化DNA探针技术中与生物素标记的分子结合使用。它提供了一个方便但高度敏感和特异的检测系统。
链霉抗生物素蛋白-β-半乳糖苷酶缀合物已用于中国仓鼠卵巢细胞的融合测定。[1]
链霉抗生物素蛋白-β-半乳糖苷酶缀合物已用于中国仓鼠卵巢细胞的融合测定。[1]
外形
含有Tris缓冲盐。
制备说明
链霉抗生物素蛋白和VIII级β-半乳糖苷酶可通过改进的O′Sullivan方法进行缀合,并通过凝胶过滤纯化。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Human herpesvirus 8 glycoprotein B (gB), gH, and gL can mediate cell fusion
Pertel PE
Journal of Virology, 76, 4390-4400 (2002)
A simple method for the preparation of enzyme-antibody conjugates.
M J O'Sullivan
Febs Letters, 95 (1978)
R S Niedbala et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 13(4-5), 205-210 (1986-11-01)
Parameters and conditions of an enzyme based assay for biotin and avidin are presented. Biotinylated glucose-6-phosphate dehydrogenase when complexed with avidin becomes inactivated. Thus it was possible to construct a competitive assay system for biotin. The assay is sensitive between
A simple method for the preparation of enzyme-antibody conjugates.
M J O'Sullivan et al.
FEBS letters, 95(2), 311-313 (1978-11-15)