主要文件
569404
Sigma-Aldrich
链霉亲和素,β-半乳糖苷酶结合物
This Streptavidin, β-Galactosidase Conjugate is validated for use in Enzyme Immunoassay, Immunohistochemistry.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116133
NACRES:
NA.41
品質等級
形狀
liquid
包含
≤0.1% sodium azide as preservative
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
do not freeze
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
与β-半乳糖苷酶结合的链霉亲和素。
應用
酶免疫分析(1:1000)
免疫组织化学(1:100)
包裝
特定浓度批号请参考小瓶的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在100 mM甘氨酸、100 mM MgCl₂、50 mM PBS、1%BSA(pH 6.0)中。
其他說明
合适的工作稀释度由与测定条件相关的变量决定。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2