主要文件
RAB0641
Sigma-Aldrich
人CKM / CKB ELISA试剂盒
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116158
NACRES:
NA.32
种属反应性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技术
ELISA: suitable
输入
sample type serum
sample type plasma
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.3 ng/mL
standard curve range: 0.328-80 ng/mL
检测方法
colorimetric
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
一般描述
CKM /CKB ELISA试剂盒用于定量测量细胞培养上清液、血浆和血清中的CKMB。
应用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
请参考附带的一般ELISA试剂盒操作程序(夹心、竞争性 & 间接ELISA)
其他说明
本产品提供样本检验报告。
请在批号对应的文本框中输入样品 一词。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)化学品安全说明书
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Olivia J Stephenson et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 74, 103300-103300 (2019-12-06)
Dithiocarbamates (DTCs) like mancozeb (MZ) and disulfiram (DS) are used throughout agriculture and medicine and have been implicated in neurotoxicity. Little research has been studied on the reported myopathies caused by these compounds. Their pathogenesis and mechanism of muscle toxicity