Merck
RAB0096
Sigma-Aldrich
人 C 反应蛋白 ELISA 试剂盒
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
别名:
CRP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
human
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸入
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 34 pg/mL
standard curve range: 34.29-25000 pg/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... CRP(1401)
一般說明
人 CRP(C 反应蛋白)ELISA(酶联免疫吸附试验)试剂盒是一种体外酶联免疫吸附试验,用于定量测定血清、血浆、细胞培养上清液和尿液中的人 CRP。
免疫原
重组人 CRP
應用
Human C-Reactive Protein ELISA 试剂盒已被用于测定血清中C反应蛋白(CRP) 的水平。
生化/生理作用
C反应蛋白(CRP)是正五聚蛋白家族的一部分,在肝脏中合成。它是系统性炎症的标志,也可能在动脉粥样硬化、中风和心肌梗死中发挥作用。CRP水平会在组织损伤和创伤时增加。这种蛋白质可作为一种调理素,与肿瘤细胞膜上的磷脂结合。这可能会导致肿瘤细胞的裂解。CRP也是老年性黄斑变性(AMD)的生物标志物。
其他說明
本产品提供样本检验报告。
请在批号对应的文本框中输入样品 一词。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)化学品安全说明书
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
访问文档库
Biomarker and shear stress in secondary pediatric pulmonary hypertension
Pektacs A, et al.
Turkish Journal of Medical Sciences, 47(6), 1854-1860 (2017)
Ying Liu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(1), 585-591 (2018-02-02)
The objective of the present study was to investigate the role of Toll-like receptor (TLR)-9 in B lymphocyte stimulating factor (BLyS)-induced systemic lupus erythematosus (SLE) in mice. The anti-double stranded (ds)DNA antibody titer, levels of complement proteins (C3 and C4)
Adsorbing/dissolving Lyoprotectant Matrix Technology for Non-cryogenic Storage of Archival Human Sera
Solivio MJ, et al.
Scientific Reports, 6, 24186-24186 (2016)
Is C-reactive protein a marker of obstructive sleep apnea?
Kun Li
Medicine (2017)
Azza M Elamir et al.
Biomedical reports, 15(5), 93-93 (2021-10-12)
The aim of the present study was to detect the serum levels of long non-coding RNA (lncRNA) growth arrest-specific 5 (GAS5) in patients with rheumatoid arthritis (RA) and healthy controls, and determine the association between the rs2067079, rs6790, and rs17359906