主要文件
RAB0060
Sigma-Aldrich
人 MIP-3 α/CCL20 ELISA 试剂盒
for cell and tissue lysates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
品質等級
物種活性
human
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸入
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.5 pg/mL
standard curve range: 0.8-600 pg/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... CCL20(6364)
一般說明
The Human MIP-3 α ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human MIP-3 α cell lysate and tissue lysate.
免疫原
Recombinant Human MIP-3 α
應用
请参考Protocol了解详情。
其他說明
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)化学品安全说明书
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)化学品安全说明书
  • RABLYSIS12X Cell Lysis Buffer (Item J)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)