无论您是需要通过SMC®测定进行超灵敏检测、开展稳健的ELISA,抑或是利用Luminex® xMAP® 技术获取详实的多重分析数据,我们均可帮助您从各种样品获得可靠的数据,最大限度避免重复操作,从而更明智地作下一步决策。了解更多我们的平台相关的信息,包括单分子计数(SMC®)仪器、试剂盒和试剂,利用Luminex®仪器进行多重生物标志物检测的MILLIPLEX®试剂盒,以及我们的夹心式ELISA产品系列。
酶联免疫吸附测定(ELISA)试剂盒
ELISA(酶联免疫吸附测定)是一种基于多孔板的免疫测定法,将通常作为检测成分之一的抗体或样品吸附在固体表面(此方法采多孔板)。ELISA以相对低廉的成本,快速、定量且灵敏地检测分析物,是最简单的分析方法之一。此外,ELISA还可轻松改造为更高通量筛选方法,帮助研究人员通过单次运行检测大量样品。
适于Luminex®免疫测定的MILLIPLEX®多重蛋白检测试剂盒
鉴于您的时间和样品都格外宝贵,适于Luminex® 平台的MILLIPLEX® 多重蛋白检测试剂盒经过最广泛的验证,定然不负所托。每个实验方案中均包含可靠的测定性能数据,可确保获得高质量的数据。