主要文件
R2383
Sigma-Aldrich
96 孔板重复铺板器
8 × 6 Array
别名:
96-well plate replicator, Microplate replicator
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.22
物料
anodized aluminum handle
stainless steel
无菌性
non-sterile
尺寸
96 wells
颜色
none
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
套管长3/4英寸,直径0.125英寸。每个设备的左上角都有一个半圆形的套管,用于确保重复检测板方向明确。所有其他套管都为圆形。
应用
为了将细菌菌落从 96 孔板有效转移到琼脂板或硝酸纤维素膜上。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Gili Regev-Yochay et al.
Journal of clinical microbiology, 46(2), 747-749 (2007-11-28)
Streptococcus pneumoniae is bactericidal to Staphylococcus aureus in vitro. To determine whether this in vitro effect accounts for the inverse relation between S. pneumoniae and S. aureus colonization reported in previous epidemiologic studies, we compared S. pneumoniae and S. aureus