颜色
tan
溶解性
H2O: 1.8 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 7.0 mg/mL
创始人
GlaxoSmithKline
SMILES字符串
Cl[H].CN\C(NCCSCc1ccc(CN(C)C)o1)=C\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H/b13-9-;
InChI key
GGWBHVILAJZWKJ-CHHCPSLASA-N
基因信息
human ... HRH2(3274)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
特点和优势
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox