product name
L-Proline t-butyl ester,
化驗
≥98%
品質等級
形狀
liquid
顏色
clear colorless to faint yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)7-5-4-6-10-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
相关类别
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3