Merck
689491
Sigma-Aldrich
D-脯氨酸甲酯 盐酸盐
≥98.0% (AT)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11NO2 · HCl
CAS号:
分子量:
165.62
Beilstein:
4714125
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (AT)
表单
crystals
旋光性
[α]/D 33.0±2.0°, c = 1 in H2O
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.COC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
InChI key
HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)