Merck
P5511
Sigma-Aldrich
蛋白激酶A 来源于牛心脏
≥0.8 units/μg protein, lyophilized powder
别名:
蛋白激酶,3′,5′-环腺苷酸依赖性 来源于牛心脏
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.77
形狀
lyophilized powder
比活性
≥0.8 units/μg protein
成份
Protein, ≥70%
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
蛋白激酶 A (PKA) 是一种丝氨酸/苏氨酸激酶,以四聚体全酶的形式存在。
應用
牛心脏的蛋白激酶 A 已被用于通过使用分子信标探针确定其活性。也用于研究星形孢菌素与激酶 ATP 结合站点的相互作用。
牛蛋白激酶 A 可以抑制肌球蛋白的磷酸化。
生化/生理作用
蛋白激酶 A (PKA) 抑制激素敏感性脂肪酶从细胞质转移到储存液滴,并阻断脂解。调节细胞凋亡、线粒体呼吸和 ATP 合成。PKA 受蛋白酶钙蛋白酶调节。
许多 3′,5′-环磷腺苷依赖性蛋白激酶已有报道。结构研究(Traugh,J.A.等人, Meth. Enzymol. 38 ,290 [1974])显示至少存在两个亚基,即调节亚基和催化亚基。当两个单元连接在一起时,催化活性被抑制。然而,当 cyclic-AMP 与调节亚基结合后,会释放出催化亚基,然后可以催化磷酸盐从 ATP 向各种蛋白质的转移。
包裝
包装规格取决于蛋白质含量
單位定義
在 pH 6.5、30°C且存在环磷酸腺苷AMP的情况下,一单位每分钟可将 1.0 pmol磷酸盐从 ATP转化为水解和部分去磷酸化的酪蛋白,并可通过测量ADP产量进行测定。
外觀
含 EDTA 和磷酸钾的冻干粉粗品,pH 7.5。
準備報告
主要通过 Gilman,A., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 67, 305 (1970)的程序进行分级。
分析報告
缩二脲法测定蛋白
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Probes of the mitochondrial cAMP-dependent protein kinase
Shell JR and Lawrence DS
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics, 1834(7), 1359-1363 (2013)
Nitroglycerine-and isoprenaline-induced vasodilatation: assessment from the actions of cyclic nucleotides
Itohy T, et al.
British Journal of Pharmacology, 84(2), 393-406 (1985)
Péter Enyedi et al.
PloS one, 9(5), e97854-e97854 (2014-05-17)
The cytoplasmic loop between the second and third transmembrane segments is pivotal in the regulation of TRESK (TWIK-related spinal cord K+ channel, K2P18.1, KCNK18). Calcineurin binds to this region and activates the channel by dephosphorylation in response to the calcium
Y Ito et al.
British journal of pharmacology, 83(3), 677-686 (1984-11-01)
Effects of isoprenaline (Isop) on the contractile properties of the smooth muscle cells of cat trachea were investigated using intact and chemically skinned muscle preparations and an isometric tension recording method. In the intact muscle preparations, Isop 3 X 10(-10)
Alkylation of Staurosporine to Derive a Kinase Probe for Fluorescence Applications
Dr. Alexandar
Chemistry of Materials (2016)