Merck
P4380
Sigma-Aldrich
Protamine sulfate
powder
别名:
鲑精朊, 鲑精蛋白 来源于鲑鱼
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
精蛋白 硫酸盐 来源于鲑鱼, Grade II
生物源
fish (salmon)
品質等級
種類
Grade II
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫酸精蛋白(PS)是一种带正电荷的聚阳离子型蛋白,主要由聚L-精氨酸组成。它来源于鲑鱼精子蛋白。
應用
硫酸精蛋白盐(来自鲑鱼)已用于制备精蛋白二氧化硅纳米复合材料。
与由Esterquat-1组成的具有可比性的固体脂质纳米颗粒(SLN)相比,SLN形式的鱼精蛋白可更有效地促进质粒DNA的转染,而且细胞毒性更低。
可用于从蛋白样品中去除DNA或用于纯化DNA结合蛋白。可用作逆转录病毒介导的基因转移中聚凝胺的替代物。
与由Esterquat-1组成的具有可比性的固体脂质纳米颗粒(SLN)相比,SLN形式的鱼精蛋白可更有效地促进质粒DNA的转染,而且细胞毒性更低。
生化/生理作用
硫酸精蛋白在心血管外科手术中优选用于逆转肝素的抗凝作用。因其生物可降解性,可用于生物医疗和生物技术应用。
硫酸鱼精蛋白是一种可与 DNA 结合并产生沉淀的小阳离子蛋白。它能中和肝素的抗凝血活性,还可抑制脂蛋白脂肪酶。
品質
可能含有不溶物和组蛋白。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Blood Component and Pharmacologic Therapy for Hemostatic Disorders
Consultative Hemostasis and Thrombosis, 540-572 (2019)
Implications of protein-and Peptide-based nanoparticles as potential vehicles for anticancer drugs
Advances in Protein Chemistry and Structural Biology, 98, 169-221 (2015)
Drug-induced pulmonary disease
Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, 1275-1294 (2016)
Jacob F Warner et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1128, 211-221 (2014-02-26)
The Hedgehog pathway has been shown to be an important developmental signaling pathway in many organisms (Ingham and McMahon. Genes Dev 15:3059-3087, 2001). Recently that work has been extended to developing echinoderm embryos (Walton et al. Dev Biol 331(1):26-37, 2009).
Protamine-templated biomimetic hybrid capsules: efficient and stable carrier for enzyme encapsulation
Zhang Y, et al.
Chemistry of Materials, 20(3), 1041-1048 (2007)