Merck
P4252
Sigma-Aldrich
碱性磷酸酶 来源于大肠杆菌
ammonium sulfate suspension, 30-90 units/mg protein (modified Warburg-Christian, in glycine buffer)
别名:
Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.54
生物源
Escherichia coli
品質等級
形狀
ammonium sulfate suspension
比活性
30-90 units/mg protein (modified Warburg-Christian, in glycine buffer)
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
碱性磷酸酶用于偶联抗体和其他蛋白,用于 ELISA、免疫印迹和组织化学检测。需要高灵敏度时可用于蛋白标记。产品 P4252 是一种溶于甘氨酸缓冲液的硫酸铵混悬液。
碱性磷酸酶用于偶联抗体和其他蛋白,用于 ELISA、免疫印迹和组织化学检测。需要高灵敏度时可用于蛋白标记。产物 P4252 已被用于大量消化 tRNA 。产品 P4252 以 30-90 U/mg 蛋白的比例提供。
生化/生理作用
碱性磷酸酶 (Alkaline phosphatase),来源于 大肠杆菌 ,是一种主要存在于周质空间的二聚体、非糖基化蛋白质。已知存在三种亚型。这种酶需要锌,并被镁激活大肠杆菌含皂碱磷酸酶对磷酸酯有广泛的特异性
碱性磷酸酶 (Alkaline phosphatase),来源于大肠杆菌,是一种主要存在于周质空间的二聚体、非糖基化蛋白质。已知存在三种亚型。这种酶需要锌,并被镁激活。大肠杆菌含皂碱磷酸酶对磷酸酯具有广泛的特异性。
注意
在碱性磷酸酶测定中存在0.1% SDS将抑制样品中的任何核酸酶污染。
單位定義
一个单位将在37°C 、 pH 10.4 下每分钟水解 1.0μ摩尔-硝基苯磷酸盐。
外觀
2.5m 悬浮液 (NH4)2SO4
分析報告
25°C 下 pH 8.0 下的活性与 37°C 下 pH 10.4 下的活性大致相同。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Tamaha Yamaguchi et al.
Frontiers in microbiology, 11, 570081-570081 (2021-02-09)
The labile fraction of dissolved organic phosphorus (DOP) - predominantly consisting of phosphoric esters - is an important microbial P source in the subtropical oligotrophic ocean. However, unlike phosphate, knowledge for labile DOP is still limited due to the scarcity
R A Anderson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 72(1), 394-397 (1975-01-01)
To facilitate the study of individual metal binding sites of polymeric metalloproteins, conversion of exchange-labile Co(II) in E. coli alkaline phosphatase (EC 3.1.3.1) to exchange-inert Co(III) was examined. Oxidation of Co(II) alkaline phosphatase with hydrogen peroxide results in a single
E. coli Alkaline Phosphatase
1.Reid, T., and Wilson
The Enzymes, 4, 373-373 (1971)
Alkaline phosphatase from Thermotoga neapolitana.
A Savchenko et al.
Methods in enzymology, 331, 298-305 (2001-03-27)
The universal YrdC/Sua5 family is required for the formation of threonylcarbamoyladenosine in tRNA
Basma El Yacoubi, Benjamin Lyons, et al.
RNA, 37, 2894-2909 (2009)
商品
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
以硫酸铵悬浮液形式提供的酶的使用指南