Merck
N0411
Sigma-Aldrich
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸2′-磷酸,还原型 四钠盐
vial of 1 mg
别名:
β-NADPH, 2′-NADPH, NADPH Na 4, TPNH2 Na4, 磷酸二氢烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 四钠盐, 还原型三磷酸吡啶核苷酸 四钠盐, 还原型辅酶 II 四钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H26N7Na4O17P3
分子量:
833.35
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106305
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.51
表单
solid
质量水平
包装
vial of 1 mg
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)N5C=C(CC=C5)C(=O)N)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
生化/生理作用
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 2′-磷酸(NADP+)和β-还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 2′-磷酸(NADPH)包含辅酶氧化还原对(NADP+:NADPH),参与多种酶催化的氧化还原反应。NADP+/NADPH 氧化还原对促进合成代谢反应中的电子转移,例如脂质和胆固醇的生物合成以及脂肪酰基链的延长。 NADP+/NADPH氧化还原对可用于多种抗氧化机制,从而保护抵抗反应性氧化物质的积累。NADPH 是通过戊糖磷酸途径(PPP)在体内产生的。
电子供体; 许多氧化还原酶的辅助因子,包括一氧化氮合成酶
制备说明
化学还原
其他说明
根据 UV-Vis 测定的 NADPH 含量包装。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ting Chen et al.
iScience, 23(9), 101533-101533 (2020-10-22)
Lanthanide-based, Förster resonance energy transfer (LRET) biosensors enabled sensitive, time-gated luminescence (TGL) imaging or multiwell plate analysis of protein-protein interactions (PPIs) in living cells. We prepared stable cell lines that expressed polypeptides composed of an alpha helical linker flanked by